文件
680737
Sigma-Aldrich
2-(5-苯基-2-噁唑基)苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H11NO3
CAS號碼:
分子量::
265.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
195-199 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1-c2ncc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-9-5-4-8-12(13)15-17-10-14(20-15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,19)
InChI 密鑰
HEIBWPHLFHWDAX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3