文件
437905
Sigma-Aldrich
联苯二甲酸二甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
270.28
Beilstein:
2055852
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
二甲基联苯-4,4′-二羧酸酯是平面联苯二羧酸酯。目前已经报道了二甲基联苯基-4, 4′-二羧酸二甲酯的晶体数据。
應用
可使用二甲基联苯-4,4′-二羧酸盐作为合成2-氟2-二甲基和2,2′-二氟联苯-4,4′-二羧酸盐的起始试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and properties of luminophores derived from fluorinated biphenyls.
Ol'khovik VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(8), 1172-1179 (2008)
Dimethyl biphenyl-4, 4'-dicarboxylate.
Ritzerfeld V, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(7), 1677-1677 (2009)