重要文件
679496
Sigma-Aldrich
QuadraSil® TA
extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading
同義詞:
QuadraSil® 三胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
應用
Metal scavenger: Au, Cd, Co, Cu, Fe, Pd[1], Pt, Rh, Ru, V, Zn, Pb
法律資訊
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Junichi Nakajima et al.
Talanta, 79(4), 1050-1054 (2009-07-21)
A flow injection analysis (FIA) method using on-line separation and preconcentration with a novel metal scavenger beads, QuadraSil TA, has been developed for the ICP-OES determination of traces of palladium. QuadraSil TA contains diethylenetriamine as a functional group on spherical