重要文件
502383
微量分流阀(低压)
1/4-28 flangeless fittings
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
eCl@ss:
32060101
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
graduated
製造商/商標名
Upchurch Scientific, Inc P-450
參數
800 psi max. pressure
接頭
1/4-28 flangeless fittings
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)