重要文件
678562
Sigma-Aldrich
1,2-双[(2S,5S)-2,5-二甲基磷]一氧化苯
kanata purity
同義詞:
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-二甲基磷-1-基]苯基}-2,5-二甲基磷烷 1-氧化物, S,S-Me-BozPhos
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H28OP2
分子量::
322.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
mp
105-115 °C
官能基
phosphine oxide
phosphine
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)