重要文件
677981
Sigma-Aldrich
N-叔丁基-3,5-二甲基苯胺
97%
同義詞:
N-(1,1-二甲基乙基)-3,5-二甲基苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19N
CAS號碼:
分子量::
177.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.519
bp
69-70 °C/0.75 mmHg
密度
0.901 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
InChI 密鑰
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)