Merck
全部照片(3)
重要文件
677809
Sigma-Aldrich
4-(吗啉-4-羰基)苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
4-(吗啉)羧酰氨基苯硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H24BNO4
CAS號碼:
分子量::
317.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
187-193 °C
官能基
ether
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)