文件
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H23NO6
CAS號碼:
分子量::
385.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Pegylations
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI 密鑰
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
應用
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
聯結
Replaces: 01-63-0203
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3