重要文件
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-哌嗪-2-羧酸
96%
同義詞:
1-Boc-哌嗪-3-甲酸, 4-叔丁氧基羰基哌嗪-2-羧酸, 哌嗪-1,3-二甲酸 1-叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18N2O4
CAS號碼:
分子量::
230.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
powder or crystals
mp
231-239 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)