重要文件
675822
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲氧基苯腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6FNO
CAS號碼:
分子量::
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-101 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES 字串
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)