重要文件
672785
Sigma-Aldrich
(9-丁基-9-芴基)二环己基磷四氟硼酸酯
97%
同義詞:
(9-丁基-9-芴基)二环己基膦四氟硼酸酯, cataCXium® FBu
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H40BF4P
CAS號碼:
分子量::
506.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CCCCC3([PH+](C1CCCCC1)C2CCCCC2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H39P.BF4/c1-2-3-22-29(27-20-12-10-18-25(27)26-19-11-13-21-28(26)29)30(23-14-6-4-7-15-23)24-16-8-5-9-17-24;2-1(3,4)5/h10-13,18-21,23-24H,2-9,14-17,22H2,1H3;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
CBQHWERYDVYPPB-UHFFFAOYSA-O
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
法律資訊
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.