重要文件
672203
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Br)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Boc-L-2-溴-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18BrNO4
CAS號碼:
分子量::
344.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
XDJSTMCSOXSTGZ-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)