重要文件
671053
Sigma-Aldrich
三乙基甲基甲基碳酸铵 溶液
~50% in methanol: water (2:3)
同義詞:
甲基三乙基甲基碳酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H21NO3
CAS號碼:
分子量::
191.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
濃度
~50% in methanol: water (2:3)
折射率
n20/D 1.407
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES 字串
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F
閃點(°C)
57 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.