重要文件
8.01417
Sigma-Aldrich
1-氨基胍鎓碳酸氢盐
for synthesis
同義詞:
1-氨基胍鎓碳酸氢盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H8N4O3
CAS號碼:
分子量::
136.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-956-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
245 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
125 °C (decomposes)
溶解度
3.3 g/L
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
InChI 密鑰
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 氨基胍衍生物的化学——氨基胍盐的制备、晶体结构、热性质和分子对接研究:探讨氨基胍衍生物的制备和性质,强调了氨基胍盐在各种化学环境中的多功能性(R Selvakumar et al., 2015)。
分析報告
颜色(目测):白色至米白色
含量(HClO₄): ≥ 97.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3