重要文件
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-反式-N-Boc-1,2-环己二胺
97%
同義詞:
(1S)-反式-N-Boc-1,2-二氨基环己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H22N2O2
CAS號碼:
分子量::
214.30
Beilstein:
7745537
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥96.5%
97%
形狀
solid
光學純度
ee: ≥99.0%
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)