文件
670685
Sigma-Aldrich
2,3,4-三-O-苄基-L-岩藻吡喃糖
≥98.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H30O5
CAS號碼:
分子量::
434.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
SMILES 字串
C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1
InChI 密鑰
YRAQXZMHYZXWBZ-OGPNLZSQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3