669369
1 of 10
Sigma-Aldrich
D125806
N,N-二异丙基乙胺
471283
三乙基胺
B81255
N -溴代丁二酰亚胺
156671
叔丁醇钾
M11103
4-甲氧基苄胺
D34108
二苄胺
109681
N-氯代丁二酰亚胺
185701
苄胺
473294
双(频哪醇合)二硼
547948
α,α,α-三氟甲苯
97%
solid
32-36 °C
bromofluoro
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 3
>230.0 °F - closed cup
> 110 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?