重要文件
667366
Sigma-Aldrich
6-溴-2-氯苯并噻唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3BrClNS
CAS號碼:
分子量::
248.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
99-103 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
InChI 密鑰
IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
應用
合成苯并噻唑二聚物的原料,它对 β-淀粉样原纤维具有高结合亲和力。[1]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Seong Rim Byeon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(14), 4022-4025 (2007-06-05)
New ferulic acid and benzothiazole dimer derivatives were synthesized and evaluated by in vitro competition assay using [(125)I]TZDM for their specific binding affinities to Abeta fibrils. In particular, 4a showed the most excellent binding affinity (K(i)=0.53 nM), compared to PIB