重要文件
666408
Sigma-Aldrich
2-氯-1H-咪唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H3ClN2
CAS號碼:
分子量::
102.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
165-170 °C
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI 密鑰
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)