重要文件
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(三氟甲氧基)苯基]乙醇
98%
同義詞:
2-(4-三氟甲氧基苯基)乙醇, 4-(三氟甲氧基)苯乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9F3O2
CAS號碼:
分子量::
206.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
bp
83-86 °C/7.0 mmHg
密度
1.2774 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI 密鑰
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)