Merck
全部照片(3)
重要文件
663689
Sigma-Aldrich
2-溴-5′-氯-2′-羟基苯乙酮
97%
同義詞:
2-溴-1-(5-氯-2-羟基苯基)乙酮, 5-氯-2-羟基苯甲酰甲基溴
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BrClO2
CAS號碼:
分子量::
249.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-67 °C
官能基
bromo
chloro
ketone
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI 密鑰
XZTLAMYFEVPMLG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)