重要文件
656992
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯基三氟硼酸钾
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3BF5K
CAS號碼:
分子量::
219.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
InChI 密鑰
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
相關內容
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.