Merck
全部照片(3)
重要文件
653314
Sigma-Aldrich
1-环丙甲酰基哌嗪
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14N2O
CAS號碼:
分子量::
154.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.524
bp
120 °C/0.15 mmHg
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=C(C1CC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2
InChI 密鑰
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)