重要文件
651672
Sigma-Aldrich
间羟基苯基哌嗪
97%
同義詞:
3-(1-哌嗪基)苯酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2O
CAS號碼:
分子量::
178.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
217-221 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-2-9(8-10)12-6-4-11-5-7-12/h1-3,8,11,13H,4-7H2
InChI 密鑰
AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mingguang Ren et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 249, 119299-119299 (2020-12-21)
Multiple types of metal ions and active small molecules (reactive nitrogen species, reactive oxygen species, reactive sulfur species, etc.) exist in living organisms. They have connections to each other and can interact and/or interfere with each other. To investigate the