重要文件
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-碘苯基)哌嗪 盐酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H4C4H9N2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
324.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
177-181 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChI 密鑰
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)