重要文件
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-甲基-3-吡咯烷醇
97%
同義詞:
(R)-(-)-3-羟基-N-甲基吡咯烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO
CAS號碼:
分子量::
101.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
折射率
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
  • Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
  • Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
  • Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)