文件
M79506
Sigma-Aldrich
1-甲基-3-吡咯烷醇
95%
同義詞:
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO
CAS號碼:
分子量::
101.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter