重要文件
646407
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-5-溴吡啶
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7BrN2O
CAS號碼:
分子量::
215.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
175-179 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)