重要文件
PZ0270
Sigma-Aldrich
PF-05190457
≥95% (HPLC)
同義詞:
1-[2-[(1R)-2,3-Dihydro-5-(6-methyl-4-pyrimidinyl)-1H-inden-1-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, 2-(2-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-1-{2-[(1R)-5-(6-methylpyrimidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-ylethanone, PF 5190457, PF-5190457
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H32N6OS
CAS號碼:
分子量::
512.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +40 to +60°, c = 0.5 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=CN2C(S1)=NC(CC(N3CCC4(CN([C@H](CCC5=C6)C5=CC=C6C7=NC=NC(C)=C7)C4)CC3)=O)=C2
InChI
1S/C29H32N6OS/c1-19-11-25(31-18-30-19)22-3-5-24-21(12-22)4-6-26(24)35-16-29(17-35)7-9-33(10-8-29)27(36)13-23-15-34-14-20(2)37-28(34)32-23/h3,5,11-12,14-15,18,26H,4,6-10,13,16-17H2,1-2H3/t26-/m1/s1
InChI 密鑰
ZIUDADZJCKGWKR-AREMUKBSSA-N
生化/生理作用
PF-05190457 is an orally available, potent and selective ghrelin receptor inverse agonist. PF-05190457 potently increases insulin secretion in glucose-stimulated human islets.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)