重要文件
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-三噻吩-5-硼酸频哪醇酯
96%
同義詞:
5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)-2,2′:5′,2″-三噻吩
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H19BO2S3
CAS號碼:
分子量::
374.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
InChI 密鑰
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.