重要文件
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-氨基苯基)苯甲腈
97%
同義詞:
3′-氨基-[1,1′-联苯]-4-腈, 3′-氨基联苯-4-腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H10N2
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
119-123 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES 字串
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
InChI 密鑰
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)