重要文件
605131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
同義詞:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-Fmoc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH(NH-Fmoc)13CO2H
分子量::
314.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
光學活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1
InChI 密鑰
QWXZOFZKSQXPDC-XZYMTLJFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)