重要文件
643572
Sigma-Aldrich
2-三氟甲基吡啶
97%
同義詞:
α,α,α-三氟-2-甲基吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4F3N
CAS號碼:
分子量::
147.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.419
bp
139-141 °C
密度
1.275 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h1-4H
InChI 密鑰
ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about