重要文件
638943
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-氯苯基甘氨酸
95%
同義詞:
L-2-氯代苯甘氨酸, (S)-α-氨基-(2-氯苯基)乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
185.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
mp
182-187 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xue Xin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 718305-718305 (2013-06-06)
Coronary heart disease (CHD) is one of the highest mortality diseases in the world. Traditional Chinese medicine compound Danshen dripping pills (CDDPs) have currently made a great achievement in treating CHD. However, the therapeutic mechanism of CDDP is often poorly