重要文件
637890
Sigma-Aldrich
甲基三氟硼酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH3BF3K
CAS號碼:
分子量::
121.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
雜質
≤2 mol water
mp
168-183 °C
SMILES 字串
[K+].C[B-](F)(F)F
InChI
1S/CH3BF3.K/c1-2(3,4)5;/h1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
XMQFVHVGFQJMFF-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of modified purines via palladium-catalyzed cross-coupling reactions with halopurines
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl chlorides
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)