重要文件
637688
Sigma-Aldrich
4-丁氧基乙酰苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H17NO2
CAS號碼:
分子量::
207.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
100-114 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-15-12-7-5-11(6-8-12)13-10(2)14/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
JYMFGHFNWSMPBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)