Merck
全部照片(3)
重要文件
636029
Sigma-Aldrich
2-甲氧基吡啶-5-硼酸频哪酯
97%
同義詞:
2-甲氧基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷-2-基)吡啶, 2-甲氧基-5-吡啶硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18BNO3
CAS號碼:
分子量::
235.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
InChI 密鑰
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
216.0 °F - closed cup
閃點(°C)
102.2 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)