重要文件
634255
Sigma-Aldrich
氧化铽(III,IV)
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
同義詞:
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Tb4O7
CAS號碼:
分子量::
747.70
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.5% trace metals basis
形狀
nanopowder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: terbium
粒徑
<100 nm (BET)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI 密鑰
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.