重要文件
644609
Sigma-Aldrich
2-溴苯磺酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
236.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
191-195 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)