重要文件
63403
Sigma-Aldrich
3-氨基-3-氧代丙酸乙酯
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
氨基甲酰乙酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2COCH2COOCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
131.13
Beilstein:
1758870
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
47-50 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)
InChI 密鑰
UVSPVEYCSVXYBB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)