雜質
<10% ethyl malonate, potassium salt
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
應用
- 通过Dieckmann闭环方法制备特特拉姆酸
- 有机催化脱羧Doebner-Knoevenagel反应
- 与氨基修饰的寡核苷酸缀合
- 酰化反应(酰化剂)
- 用于潜在的朊病毒病治疗的吲哚乙醛酰胺
- 与醛的Knoevenagel缩合反应
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Knoevenagel Condensation 是以 Emil Knoevenagel 命名的有機反應。它是典型的 C-C 鍵形成反應,也是 Aldol Condensation 的改良。
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.