Key Documents
631566
Sigma-Aldrich
吡啶-3-硼酸 1,3-丙二醇酯
97%
同義詞:
1,3-丙二醇环酯, 3-[1,3,2]-二氧杂硼烷-2-基-吡啶, 3-吡啶基三亚甲基硼酸酯, 3-吡啶硼酸乙二醇酯, 吡啶-3-硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10BNO2
CAS號碼:
分子量::
162.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI 密鑰
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Suzukii-Miyaura 交叉偶合反應廣泛應用於有機化學、聚合物科學和製藥工業。
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.