重要文件
631418
Sigma-Aldrich
苯并[k,l]占吨-3,4-二羧酸酐
同義詞:
苯并占吨酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H8O4
CAS號碼:
分子量::
288.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
InChI 密鑰
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)