重要文件
931632
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH
Novabiochem®
同義詞:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyrimidinebutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H23N3O5
CAS號碼:
分子量::
433.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
儲存溫度
−20°C
應用
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法律資訊
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)