化驗
97%
mp
117-121 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES 字串
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI 密鑰
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves