重要文件
226122
Sigma-Aldrich
2-溴甲基-1,3-二氧戊环
96%
同義詞:
溴代乙醛缩乙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7BrO2
CAS號碼:
分子量::
167.00
Beilstein:
103309
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
密度
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES 字串
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-溴甲基-1,3-二氧戊环用于合成1,4-苯并氧氮杂䓬 (BZO) 化合物[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K Kamei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(4), 595-598 (2001-03-07)
A series of new 3-substituted-4-(4-aminobutyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one derivatives (1-5) which showed a very high affinity for 5-HT1A receptor with good selectivity over dopamine D2 receptor was synthesized. Among these compounds, 3-chloro-4-[4-[4-(2-pyridinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one (5: SUN N4057) exhibited remarkable neuroprotective activity in a transient middle