重要文件
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
同義詞:
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
分子量::
155.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
存貨情形
not available in Japan
技術
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
InChI 密鑰
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)