文件
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
同義詞:
α-Ketoglutaric acid-d6
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DO2CCD2CD2COCO2D
CAS號碼:
分子量::
152.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
114-117 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
InChI 密鑰
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3