重要文件
615285
Sigma-Aldrich
1-辛醇-d18
98 atom % D
同義詞:
正辛醇-d18
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3(CD2)7OD
CAS號碼:
分子量::
148.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
0.940 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
InChI 密鑰
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F
閃點(°C)
80 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)