文件
448222
Sigma-Aldrich
1-辛-d17-醇
98 atom % D
同義詞:
伯辛醇-d17, 正辛醇-d17
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3(CD2)6CD2OH
CAS號碼:
分子量::
147.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+17
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI 密鑰
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup